Läs mer
Platinum AAS Standard, 1000 mg/L Pt in HCl10%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterDescripción
Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Platinum AAS Standard |
| Densitet | 1.03 g/cm3 |
| pH | <2 |
| Kvantitet | 500 ml |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.