Läs mer
Platinum on activated carbon, 5% Pt
Produktkod. p-42825 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10318290
Brand: Thermo Scientific Acros 195230100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-4-7440
Molekylformel Pt
Molekylvikt (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-namn platina
LEDER [Pt]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum on activated carbon
Färg Svart
Namnnotering 5% Pt
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska
Partikelstorlek Particle size distribution: <7 Micron: 10%, <28 Micron: 50%, <85 Micron: 90%
Form Pulver
Fieser 01,982; 08,405; 04,393; 04,393; 04,393; 04,393
Formel vikt 195.08
Procent renhet 5% (Pt)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Platinum on activated carbon
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.