Läs mer
Platinasvart, hög yta, HiSPEC™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408756
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
Produktkod. 11320498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043838.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Form: S.A. 25,0-30,4 m2 /g
Platinasvart används i polymerelektrolytbränsleceller, mikrobiella bränsleceller och fosforsyrabränsleceller. Det används också som en rekombinationskatalysator för väteeliminering. Den används också som byggsten för sensorelement. Den används som katalysator och som gasabsorbent. Det är också användbart för elektrokemisk detektion av väteperoxid och nitrit i mikrokanaler. Det är användbart för anodisk oxidation av ammoniak i vattenhaltig kaliumhydroxidelektrolyt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-4-7440
Molekylformel Pt
Molekylvikt (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-namn platina
LEDER [Pt]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Färg Grå
Utseende Dark gray powder
Kvantitet 0.25 g
Odör Odorless
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.