Läs mer
Platinumsvart
Produktkod. 11326438
Change view
Kvantitet:
0.1 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326438 0.1 g 0.1g
11316438 1 g 1g
11336438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012076.77
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Form: S.A. 10m2/g | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Platinasvart används i polymerelektrolytbränsleceller, mikrobiella bränsleceller och fosforsyrabränsleceller. Det används också som en rekombinationskatalysator för väteeliminering. Den används också som byggsten för sensorelement. Den används som katalysator och som gasabsorbent. Det är också användbart för elektrokemisk detektion av väteperoxid och nitrit i mikrokanaler. Det är användbart för anodisk oxidation av ammoniak i vattenhaltig kaliumhydroxidelektrolyt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-4-7440
Molekylformel Pt
Molekylvikt (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-namn platina
LEDER [Pt]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum black
Färg Grå
Utseende Dark gray powder
Densitet 21.45g/cm3 at 20°C
Kvantitet 0.1 g
Odör Odorless
Form Pulver
Löslighetsinformation Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral and organic acids.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.