Läs mer
Platinumsvart
Beskrivning
Platinasvart används i polymerelektrolytbränsleceller, mikrobiella bränsleceller och fosforsyrabränsleceller. Det används också som en rekombinationskatalysator för väteeliminering. Den används också som byggsten för sensorelement. Den används som katalysator och som gasabsorbent. Det är också användbart för elektrokemisk detektion av väteperoxid och nitrit i mikrokanaler. Det är användbart för anodisk oxidation av ammoniak i vattenhaltig kaliumhydroxidelektrolyt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Platinum black |
| Färg | Grå |
| Utseende | Mörkgrå |
| Kvantitet | 5 g |
| Odör | Luktfritt |
| Form | Pulver |
| Löslighetsinformation | Löslig i aqua regia. Olöslig i vatten, mineral- och organiska syror. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.