Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Platina båt; Tjocklek (mm), 0,05; Längd (mm), 75mm
Produktkod. 15466355
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466355 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15466355 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 041216.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
För rengöring av skivöppnare, vakuumavdunstning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Används för bländarrengöring och vakuumavdunstning
  • Längd: 75 mm
  • Tjocklek: 0,05 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förbränningsbåt
För användning med (applikation) Används för bländarrengöring och vakuumavdunstning
Längd (metrisk) 75 mm
Material Platina
Kvantitet 1 st
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.