Läs mer
Platinaklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Platinum chloride |
| CAS | 10025-65-7 |
| Molekylformel | Cl2Pt |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Platinous chloride, Platinous dichloride, Platinum dichloride, Platinum(II) chloride, Platinum(II) dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].[Pt+2] |
| IUPAC-namn | platina(2+); Diklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.99 |
| Formel vikt | 264.9025 |