Läs mer
Watson-Marlow Pumpsil Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 12496270
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
4,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12496270 0,8 mm -
12486270 0,5 mm -
12406280 1,6 mm 1 rulle
12426280 4,8 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12496270 Leverantör Watson-Marlow Leverantörsnummer 913.AJ08.016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.56 SEK
    490.53 SEK / 1 rullar
    Save 92.03 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pumpsil är platinahärdade silikonslangar som främst används för biofarmaceutiska engångsapplikationer, pH-kontroll& media matar i jäsning.
  • Utvecklad för den biofarmaceutiska industrin, Pumpsil erbjuder en ultraslät borrning som hjälper till att minimera proteinbindning och säkerställa hög renhet i den färdiga produkten.
  • Pumpsil används i stor utsträckning för engångsbiopharm-applikationer, såväl som pH-kontroll och mediamatning vid jäsning, noggrann mätning, överföring och filtrering. Absolut spårbarhet med laseretsat artikelnummer, partinummer och sista användningsdatum. Fullt dokumenterad biokompatibilitet och omfattande valideringspaket.
Beställningsinfo
BoreSizeMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med För Pumpsil 13 peristaltisk pump
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Genomskinligt
Hårdhet 60 (Shore A)
Maximalt tryck 14,5 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 176° F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80° C
Produkttyp Pumpsil Slang