Läs mer
Cole-Parmer™ Platinahärdad silikontätning Tri-Clamp Montering av packningar
Produktkod. 11762143
Storlek (metrisk):
12,7 mm dia.
19,05 mm dia.
25,4 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11762143
Brand: Cole-Parmer™ 3052382
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (applikation) För farmaceutiska, högrent vatten, injicerbara, livsmedel och drycker
Kvantitet 1 vardera
Storlek (metrisk) 19,05 mm dia.
Material Platinahärdad silikon
Typ Sil tätning Tri-Clamp