Läs mer
Masterflex™ Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 11832140
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
25fot
7.5m
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11832140 3 mm 9,5 mm -
11838671 3 mm 6,4 mm Varje
13286960 3 mm 4,8 mm 25fot
15105403 1,6 mm 3,2 mm 7.5m
15382314 6,4 mm 11,1 mm 1 paket
11848671 4,8 mm 11,1 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11832140 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9580206
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna silikonslang för läkemedel, bioteknik, flyg, mat och dryck och allmänna labbapplikationer. Platinahärdad silikonslang har utmärkt värmebeständighet och låg kompression.
  • Luktfri, giftfri, genomskinlig
  • Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI
  • Slang tillverkas enligt GMP
  • Temperaturområde: -50 till 230 °C (58 till 446 °F)
  • Sterilisera: Autoklav eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP , USDA, GMP
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 9,5 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 460 °C