Läs mer
Masterflex™ Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 11848671
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
25fot
7.5m
Varje
Produktkod. 11848671
Brand: Masterflex™ 9580210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna silikonslang för läkemedel, bioteknik, flyg, mat och dryck och allmänna labbapplikationer. Platinahärdad silikonslang har utmärkt värmebeständighet och låg kompression.
  • Luktfri, giftfri, genomskinlig
  • Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI
  • Slang tillverkas enligt GMP
  • Temperaturområde: -50 till 230 °C (58 till 446 °F)
  • Sterilisera: Autoklav eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP , USDA, GMP
Diameter (metrisk) Inre 4,8 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 11,1 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C