Läs mer
Masterflex™ Platinahärdad silikonslang
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
25fot
7.5m
Varje
Beskrivning
- Luktfri, giftfri, genomskinlig
- Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI
- Slang tillverkas enligt GMP
- Temperaturområde: -50 till 230 °C (58 till 446 °F)
- Sterilisera: Autoklav eller gammastrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP , USDA, GMP |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,8 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Genomskinligt |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 230 °C |