Läs mer
Masterflex™ Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 15105403
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
25fot
7.5m
Varje
Produktkod. 15105403
Brand: Masterflex™ 9580202
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Använd denna silikonslang för läkemedel, bioteknik, flyg, mat och dryck och allmänna labbapplikationer. Platinahärdad silikonslang har utmärkt värmebeständighet och låg kompression.
  • Luktfri, giftfri, genomskinlig
  • Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI
  • Slang tillverkas enligt GMP
  • Temperaturområde: -50 till 230 °C (58 till 446 °F)
  • Sterilisera: Autoklav eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP , USDA, GMP
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C