Läs mer
Cole-Parmer Platinahärdad silikonslang, 61 Shore A
Produktkod. 30054065 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30054065 1/4 tum 1/2 tum.
30053184 1/8 tum 1/4 tum
30053181 1/4 tum 7/16 tum
30054183 1/4 tum 3/8 tum
30053005 1/16 tum. 3/16 tum
30053899 3/8 tum 5/8 tum.
30053651 3/16 tum 7/16 tum
30053154 1/2 tum. 3/4 tum
30053638 3/16 tum 5/16 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30054065 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5410.00 SEK
    5213.40 SEK / 15m
    Save 196.60 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
E in., hindrar mycket god spänst, kinkmotstånd och tryckmotstånd
Överlägsen optisk klarhet —se enkelt ditt prov. Luktfri, noncytoto in., ic och nonhemolytic. Lågbindande yta hjälper till att minimera partikel- och luktabsorption. Innehåller inte BPA, ftalater, PVC eller pero in., ider. Renrumsförpackat och dubbelpåspaket. Sterilisera med autoklav, gammastrålning, EtO och kemiska steriliseringsmedel. Överensstämmer med US Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP ), Allmänt kapitel 88 Klass VI, Biologiska reaktivitetstester, In Vivo (2020). Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-ftalat;USP;RoHS
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (engelska) Yttre 1/2 tum.
Total längd (engelska) 50 ft.