Läs mer
Cole-Parmer Platinahärdad silikonslang, hål A
Produktkod. 30052959 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30052959 1/2 tum. 3/4 tum
30053369 3/8 tum 5/8 tum.
30052996 3/16 tum 5/16 tum
30053191 1/4 tum 1/2 tum.
30054345 1/4 tum 3/8 tum
30053172 1/4 tum 7/16 tum
30053100 1/8 tum 1/4 tum
30054027 1/16 tum. 3/16 tum
30053788 3/16 tum 7/16 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30052959 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011972
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9485.00 SEK
    9148.32 SEK / 15m
    Save 336.68 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara slangar ger lång livslängd i applikationer med peristaltiska pumpar eller klämventiler
Extruderad till exakta dimensionstoleranser för noggrannhet. Smaklösa/luktfria slangar —hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten. Innehåller inte BPA eller ftalater. Genomskinliga slangar ger bra klarhet. Renrumsförpackat och dubbelpåspaket. Sterilisera med autoklav, gammastrålning, EtO och kemiska steriliseringsmedel. Överensstämmer med US Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP ), Allmänt kapitel 88 Klass VI, Biologiska reaktivitetstester, In Vivo (2020). Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-ftalat;USP;RoHS
Diameter (engelska) Inre 1/2 tum.
Diameter (engelska) Yttre 3/4 tum
Total längd (engelska) 50 ft.
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.