Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Icke-DEHP Labslang
Produktkod. 15167134
Diameter (engelska) Inre:
1/8 tum
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. 15167134
Brand: Masterflex™ 0640776
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Böjs till skarpa radiekurvor och fungerar enkelt med kopplingar tack vare böjlig slangformulering. Cole-Parmer™ Tygon™ Non-DEHP Lab Tubing är idealisk för mat och dryck, biofarm och allmänna laboratorieapplikationer.
  • Icke-DEHP, ftalatfri Transparent slang
  • Tygon E-3603 formulering
  • Lång livslängd, kemikaliebeständig, icke-oxiderande
  • För användning med analytiska instrument
  • Certifieringar: FDA-kompatibel (21 CFR 175.300)
  • Möter USP Klass VI och NSF 51 krav
  • Temperaturområde: -51 till 1+65 °F (-46 till +74 °C)
  • Sterilisera med autoklav eller etylenoxid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 3.18 mm
Material Tygon
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.35 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (engelska) 1/16 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.59 mm
För användning med För användning med analytiska instrument
För användning med (applikation) Mat och dryck, biofarm och allmänna laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Färg Klart
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 36psi (2,48 bar)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C