Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ Direkt PCR Universal Master Mix
Beskrivning
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix är designad för att amplifiera DNA direkt från olika prover utan att behöva rena DNA. Den innehåller högpresterande, konstruerad Platinum IITaq Hot-Start DNA-polymeras med dNTPs i en innovativ buffert som möjliggör universell primer-annealing för överlägsen prestanda i direkta PCR-applikationer.
Funktioner hos Platinum Direct PCR Universal Master Mix inkluderar:
- Direkt DNA-amplifiering från olika prover
- Universal primer-glödgning vid 60 °C
- Valfri Platinum GC Enhancer för specifik amplifiering och förbättrad avkastning av GC-rika mål
- Överlägsen specificitet, känslighet och avkastning
Platinum Direct PCR Universal Master Mix är designad för att fungera med en mängd olika prover av olika ursprung såsom djur-, människa-, växt-, insekts-, mask- och bakterieprover. Snabblysprotokollet möjliggör effektiv amplifiering från mallar upp till 8 kb i storlek och samcykling av fragment av olika längd.
Konstruerad Platinum II Taq DNA-polymeras ger snabbare cykling och tolerans för reaktionshämmare som härrör från provmaterial. Proprietär PlatinumTaq antikroppar blockerar polymerasaktivitet vid omgivningstemperaturer och dissocierar efter det initiala denatureringssteget. Denna automatiska ''varmstart'' ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som reaktionssammansättningen tillåts vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen av Platinum Direct PCR Universal Master Mix, kan glödgningstemperaturen °på 60 C användas för de flesta primerpar som följer de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primer-mall-duplexstabiliteten under hybridiseringssteget och bidrar till ökad specificitet utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar. Olika PCR-analyser kan cyklas tillsammans med samma protokoll med en universell primer-annealingstemperatur och ett förlängningssteg som väljs för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Fyra lådor Platinum Direct PCR Universal Master Mix, var och en innehåller: • 2X Platinum Direct PCR Universal Master Mix (5 mL) • Lysbuffert (2 x 12,5 ml) • Proteinas K (0,75 ml) • Platinum GC Enhancer (2 x 1,25 ml) • Nukleasfritt vatten (5 ml) Butik på– 20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produkttyp | Direkt PCR Universal Master Mix |
| Kvantitet | 4 x 500 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
| Trohet (mot Taq) | 1X |
| Visa mer |