Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ Direkt PCR Universal Master Mix
Beskrivning
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix är designad för att amplifiera DNA direkt från olika prover utan att behöva rena DNA. Den innehåller högpresterande, konstruerad Platinum IITaq Hot-Start DNA-polymeras med dNTPs i en innovativ buffert som möjliggör universell primer-annealing för överlägsen prestanda i direkta PCR-applikationer.
Funktioner i Platinum Direct PCR Universal Master Mix inkluderar:
- Direkt DNA-amplifiering från olika prover
- Universell tändhattsglödgning vid 60 °C
- Valfri Platinum GC Enhancer för specifik förstärkning och förbättrade utsprängningar från GC-rika mål
- Överlägsen specificitet, känslighet och ger
Platinum Direct PCR Universal Master Mix är utformad för att fungera med olika prover av olika ursprung såsom djur-, människo-, växt-, insekts-, mask- och bakterieprover. Det snabba lysprotokollet möjliggör effektiv förstärkning från mallar upp till 8 kb i storlek och samcykling av fragment av olika längd.
Konstruerad Platinum II-DNA-polymeras Taq ger snabbare cykling och tolerans mot reaktionshämmare som härstammar från provmaterialet. Proprietära Platinumantikroppar Taq blockerar polymerasaktiviteten vid omgivningstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget. Denna automatiska 'hetstart' ger ökad känslighet, specificitet och avkastning, samtidigt som den möjliggör reaktionsmontering vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen hos Platinum Direct PCR Universal Master Mix kan glödgningstemperaturen på 60 °C användas för de flesta primerpar som följer de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primer-mallens duplexstabilitet under annealeringssteget och bidrar till ökad specificitet utan behov av att optimera annealingtemperaturen för varje primerpar. Olika PCR-tester kan cyklas tillsammans med samma protokoll med en universell primerannealingtemperatur och ett expansionssteg valt för det längsta fragmentet som ska förstärkas.
Användningsområden:
- Direkt PCR från djur-, växt- och bakterieprov
- Genotypsbestämning
- GMO-screening
- Livsmedels- och miljötester
- CRISPR-genredigeringsscreening
- Mål-DNA-detektion från begränsat biologiskt material
- Direkt realtids-PCR från celllysater
- 16S rRNA-genamplifiering för mikrobiell analys
- Kolonigranskning
- Målförstärkning från FFPE-vävnad
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •2X Platinum Direct PCR Universal Master Mix (1 mL) • Lyseringsbuffert (5 ml) • Proteinas K (150μ L) • Platinum GC Enhancer (1,25 ml) • Nukleasfritt vatten (1,25 ml) Butik på– 20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produkttyp | Direkt PCR Universal Master Mix |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
| Trohet (mot Taq) | 1X |
| Visa mer |