Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ Direkt PCR Universal Master Mix
Produktkod. p-8889008
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
4 x 500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
17118430 100 reaktioner -
16626332 500 reaktioner -
16616332 4 x 500 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17118430 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A44647100
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix är designad för att amplifiera DNA direkt från olika prover utan att behöva rena DNA.
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix är designad för att amplifiera DNA direkt från olika prover utan att behöva rena DNA. Den innehåller högpresterande, konstruerad Platinum IITaq Hot-Start DNA-polymeras med dNTPs i en innovativ buffert som möjliggör universell primer-annealing för överlägsen prestanda i direkta PCR-applikationer.
Funktioner hos Platinum Direct PCR Universal Master Mix inkluderar:
  • Direkt DNA-amplifiering från olika prover
  • Universal primer-glödgning vid 60 °C
  • Valfri Platinum GC Enhancer för specifik amplifiering och förbättrad avkastning av GC-rika mål
  • Överlägsen specificitet, känslighet och avkastning
Platinum Direct PCR Universal Master Mix är designad för att fungera med en mängd olika prover av olika ursprung såsom djur-, människa-, växt-, insekts-, mask- och bakterieprover. Snabblysprotokollet möjliggör effektiv amplifiering från mallar upp till 8 kb i storlek och samcykling av fragment av olika längd.
Konstruerad Platinum II Taq DNA-polymeras ger snabbare cykling och tolerans för reaktionshämmare som härrör från provmaterial. Proprietär PlatinumTaq antikroppar blockerar polymerasaktivitet vid omgivningstemperaturer och dissocierar efter det initiala denatureringssteget. Denna automatiska ''varmstart'' ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som reaktionssammansättningen tillåts vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen av Platinum Direct PCR Universal Master Mix, kan glödgningstemperaturen °på 60 C användas för de flesta primerpar som följer de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primer-mall-duplexstabiliteten under hybridiseringssteget och bidrar till ökad specificitet utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar. Olika PCR-analyser kan cyklas tillsammans med samma protokoll med en universell primer-annealingstemperatur och ett förlängningssteg som väljs för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X Platinum Direct PCR Universal Master Mix (1 mL)
• Lyseringsbuffert (5 ml)
• Proteinas K (150μ L)
• Platinum GC Enhancer (1,25 ml)
• Nukleasfritt vatten (1,25 ml)
Butik på– 20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Direkt PCR Universal Master Mix
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 8 kb