Läs mer
BTX™ Platina elektrodstav
Produktkod. 15447330
Anslutningstyp:
Banan att nåla spets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15447330
Brand: BTX™ 450492
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Platinum Electrode Wand för ömtålig och/eller svår vävnadstransfektion.
  • Enkel och lätt att använda
  • Kompatibel med BTX™ System som t.ex Gemini X2 och ECM™ 2001+
Specifikationer
För användning med (applikation) Ex Vivo Electroporation
För användning med (utrustning) BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2 och Legacy ECM™ 2001 Generatorer
Material Platina
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Tillbehör för elektroporering
Spänning 100 V
Beskrivning Endast platinaelektrodstav, 7 mm, positiv
Inkluderar Endast elektrodstav (positiv)
Längd (metrisk) 7 mm
Pulsnummerintervall 1 till 99 (beroende på spänning)
Pulslängdsområde 10μ sek. till 100 msek.
Bredd (metrisk) 7 mm
Sterilitet Icke-steril
Anslutningstyp Banan att nåla spets
Pulsform Fyrkantsvåg