Läs mer
Jaytec Glass™ Platinaelektroder för Hoffman Voltameter Apparatus
Beskrivning
- Par elektroder för användning med Hoffman Voltameter Apparatus för att demonstrera elektrolys av vatten till syre och väte
- Korrugerad, rektangulär platinafolie för ökad yta
- Anslutningar skyddade i borosilikatglasrör
- Mässingsskruvklämmor för sonder upp till 4 mm diameter
- Säker förvaring i glashylsor medföljer
Specifikationer
Specifikationer
| Korsning | Platina |
| Material | Platina |
| Temperatur (metrisk) Drift | Omgivning |
| Typ | Platina elektroder |
| För användning med (utrustning) | Hoffman voltameter i glas |
| Längd (metrisk) | 110 mm |