Läs mer
ÖGUSSA Platina förångningsbassäng med platt botten
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
90 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Platt botten
- Platina
- Värmebeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 90 mL |
| Material | Platina |
| Typ | Avdunstningsbassäng |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |