Läs mer
ÖGUSSA Platina förångningsbassäng med platt botten
Produktkod. 12717376
Kapacitet (metrisk):
20 ml
50 ml
90 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12717376
Brand: ÖGUSSA 8411 3150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Platinalaboratorier som Platinum Evaporating Basin med platt botten har utmärkta egenskaper som inkluderar hög temperaturhållfasthet och hög smältpunkt, samt duktilitet och korrosions- och oxidationsbeständighet.
  • Platt botten
  • Platina
  • Värmebeständig
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Material Platina
Typ Avdunstningsbassäng
Höjd (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) 80 mm