Läs mer
ÖGUSSA Platina förångningsbassäng med platt botten
Kapacitet (metrisk):
20 ml
50 ml
90 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Platt botten
- Platina
- Värmebeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Material | Platina |
| Typ | Avdunstningsbassäng |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |