Läs mer
Platinafolie, 0,25 mm (0,01 tum) tjock, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11375719
Change view
Kvantitet:
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375719 50 x 50 mm Varje
1 options
Produktkod. 11375719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000861.FI
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-06-4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6-4-7440
Kvantitet 50 x 50 mm
Procent renhet 99.9%