Läs mer
Platinafolie, 0,25 mm (0,01 tum) tjock, Premion™ , 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11376408
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376408 25 x 25 mm 25mm
1 options
Produktkod. 11376408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012058.FF
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum foil
Namnnotering 0,25 mm tjock
CAS 6-4-7440
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈3,35g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Pt
MDL-nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Pt]
IUPAC-namn platina
Molekylvikt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Procent renhet 99.997%
Kvalitet Premion
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.