Läs mer
Platinafolie, 0,25 mm (0,01 tum) tjock, Premion™ , 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Kvantitet:
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6-4-7440 |
| Kvantitet | 50 x 50 mm |
| Procent renhet | 99.997% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido