Läs mer
Platinum gauze, 100 mesh woven from 0.0762mm (0.003in) dia wire, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11391358
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391358 25 x 25 mm Varje
11325769 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010282.FF
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Form: ca. 0,47g/25x25mm; Trådduk; Öppen yta: 62,7%; Öppningsbredd: 0,015 tum.
Det används som ett katalytiskt medel vid bearbetning av salpetersyra, gödningsmedel, syntetiska fibrer och en mängd andra material. Petroleumindustrin använder metallen i gasväv vid raffinering av råolja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-4-7440
Molekylformel Pt
Molekylvikt (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-namn platina
LEDER [Pt]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Färg Vitt
Utseende Silvery white guage
Densitet 21.45g/cm3 at 20°C
Kvantitet 25 x 25 mm
Maskstorlek 100 Mesh
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.9%
Form Wire Cloth
Löslighetsinformation Insoluble in water. Dissolves in aqua regia
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.