Läs mer
Platinagasbinda, 52 mesh vävd av 0,1 mm (0,004 tum) diatråd, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11301368
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 75 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301368 25 x 25 mm Varje
11335769 50 x 50 mm Varje
15434735 50 x 75 mm Varje
11345769 75 x 75 mm Varje
11311368 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11301368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010283.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3438.53 SEK
    3087.65 SEK / Paket med 1
    Save 350.88 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Det används som katalytmedel vid bearbetning av salpetersyra, gödningsmedel, syntetiska fibrer och en mängd andra material. Petroleumindustrin använder metallen i gasbinda vid råoljeraffinering. | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Det används som ett katalytiskt medel vid bearbetning av salpetersyra, gödningsmedel, syntetiska fibrer och en mängd andra material. Petroleumindustrin använder metallen i gasväv vid raffinering av råolja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-4-7440
Molekylformel Pt
Molekylvikt (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-namn platina
LEDER [Pt]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum gauze
Kvantitet 25 x 25 mm
Maskstorlek 52 Mesh
Förpackning Krymplindad
Form Trådduk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löser sig i aqua regia
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.