Läs mer
Platinanät, Unimesh N7433, sträckmetallnät, 0,34 mm (0,013 tum) tjockt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427355
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427355 25 x 25 mm Varje
15437355 50 x 50 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046966.FF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinaväv används inom elektronikindustrin för elektriska kontakter som kan utsättas för höga temperaturer. Det fungerar också som en katalysator vid produktionen av salpetersyra. Det spelar en viktig roll i krackningsprocesserna i oljeraffinaderier. Den kan beläggas på elektrodytan genom galvanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-4-7440
Molekylformel Pt
Molekylvikt (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-namn platina
LEDER [Pt]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum gauze, Unimesh N7433
Namnnotering Expanded metal mesh, 0.34mm (0.013 in.) thick
Kvantitet 25 x 25 mm
Maskstorlek 0.34mm Mesh
Odör Odorless
Vikt ≈1.0g/25x25mm
Löslighetsinformation Soluble in hot aqua regia.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.