Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR-mastermixar (2X)
Beskrivning
Invitrogen Platinum Hot Start PCR Master Mix, tillgänglig i färglösa och gröna format, erbjuder PlatinumTaq DNA-polymeras i en optimerad PCR-buffert med magnesium och dNTP för bekväm PCR-inställning. Den behåller alla egenskaper hos PlatinumTaq DNA-polymeras: specificitet, robusthet och tillförlitlighet.
Platinum Green Hot Start PCR Master Mix innehåller dessutom ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Platinum Hot Start PCR Master Mix tillhandahåller en färdig att använda blandning av DNA-polymeras, salter, magnesium och dNTP, vilket minskar antalet pipetteringssteg under PCR-reaktionsinställningen. Den levereras med en separat injektionsflaska med Platinum GC Enhancer, formulerad för specifik amplifiering och förbättrad avkastning av GC-rika mål.
PlatinaTaq DNA-polymeras är en rekombinantTaq DNA-polymeras komplexbundet med patentskyddade antikroppar som hämmar enzymaktivitet vid rumstemperatur, vilket minskar ospecifik målamplifiering vid lägre temperaturer. Antikropparna dissocierar under det initiala PCR-denatureringssteget, och DNA-polymeras återfår sin fulla aktivitet. Precis som medTaq DNA-polymeras, platina Taq DNA-polymeras har en icke-templat-beroende terminal transferasaktivitet som tillför en 3'-deoxiadenosin till produktändar och har en 5'- till 3'-exonukleasaktivitet.
Funktioner
- Hög specificitet och ökad avkastning med antikroppsmedierad hot-start PCR
- Bekväm rumstemperatur reaktionsinställning
- Mångsidig formulering för ett brett spektrum av amplikoner
- Direkt gelladdning med grön PCR-mastermix
Användningsområden
- Hot Start PCR
- Genotypsbestämning
- Profilering av genuttryck
- Nästa generations sekvensering
Anteckningar
- Platina IITaq Hot-start DNA-polymeras rekommenderas överlägsen PCR-prestanda.
- För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderas färglöst format.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •Platinum Green Hot Start PCR 2X Master Mix, 2 x 12,5 mL • Platinum GC Enhancer, 10 ml • Nukleasfritt vatten, 2 x 12,5 mL Förvaras vid -20 °C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Intermediär |
| Polymeras | Platinum Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Etikett eller färgämne | Grön |
| Produkttyp | Hot Start PCR Master Mix |
| Kvantitet | 1000 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |