Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR-mastermixar (2X)
Produktkod. p-7184560
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
50 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15480584 Färglös 50 reaktioner 1 uppsättning
15490584 Färglös 200 reaktioner 1 uppsättning
15400594 Färglös 1000 reaktioner 1 uppsättning
15442193 Klart 50 reaktioner 50 reaktioner
15420594 Klart 200 reaktioner 1 uppsättning
15430594 Klart 1000 reaktioner 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15480584 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 13000012
Invitrogen Platinum Hot Start PCR Master Mix erbjuder PlatinumTaq DNA-polymeras i en optimerad PCR-buffert med magnesium och dNTP för bekväm PCR-inställning.
Invitrogen Platinum Hot Start PCR Master Mix, tillgänglig i färglösa och gröna format, erbjuder PlatinumTaq DNA-polymeras i en optimerad PCR-buffert med magnesium och dNTP för bekväm PCR-inställning. Den behåller alla egenskaper hos PlatinumTaq DNA-polymeras: specificitet, robusthet och tillförlitlighet.
Platinum Green Hot Start PCR Master Mix innehåller dessutom ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Platinum Hot Start PCR Master Mix tillhandahåller en färdig att använda blandning av DNA-polymeras, salter, magnesium och dNTP, vilket minskar antalet pipetteringssteg under PCR-reaktionsinställningen. Den levereras med en separat injektionsflaska med Platinum GC Enhancer, formulerad för specifik amplifiering och förbättrad avkastning av GC-rika mål.
PlatinaTaq DNA-polymeras är en rekombinantTaq DNA-polymeras komplexbundet med patentskyddade antikroppar som hämmar enzymaktivitet vid rumstemperatur, vilket minskar ospecifik målamplifiering vid lägre temperaturer. Antikropparna dissocierar under det initiala PCR-denatureringssteget, och DNA-polymeras återfår sin fulla aktivitet. Precis som medTaq DNA-polymeras, platina Taq DNA-polymeras har en icke-templat-beroende terminal transferasaktivitet som tillför en 3'-deoxiadenosin till produktändar och har en 5'- till 3'-exonukleasaktivitet.
Funktioner
  • Hög specificitet och ökad avkastning med antikroppsmedierad hot-start PCR
  • Bekväm rumstemperatur reaktionsinställning
  • Mångsidig formulering för ett brett spektrum av amplikoner
  • Direkt gelladdning med grön PCR-mastermix
Användningsområden
  • Hot Start PCR
  • Genotypsbestämning
  • Profilering av genuttryck
  • Nästa generations sekvensering
Anteckningar
  • Platina IITaq Hot-start DNA-polymeras rekommenderas överlägsen PCR-prestanda.
  • För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderas färglöst format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •Platinum Hot Start PCR 2X Master Mix, 1,25 mL
• Platinum GC Enhancer, 1,25 ml
• Nukleasfritt vatten, 1,25 mL Förvaras
vid -20 °C i en icke-frostfri frys.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
Polymeras Platinum Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Etikett eller färgämne Omärkt
Produkttyp Hot Start PCR Master Mix
Kvantitet 50 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 50 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA