Läs mer
Invitrogen™ Platinum™Tfi DNA-polymeras
Beskrivning
Platinum™ Tfi DNA Polymerase combines Platinum™ automated hot-start technology with a non-Taq, surfactant-free PCR enzyme derived from Thermus filiformis. PCR performance is comparable to Platinum™ Taq DNA polymerase in yield, specificity, fidelity, and robustness for targets less than 1 kb in length. In addition, Platinum™ Tfi is available in a 5'Exo (-) form for PCR applications that do not require the polymerase to have 5'exonuclease activity. With Platinum™ Tfi, you'll:
- Improve PCR sensitivity and yield with an automated hot start
- Generate more available enzyme during the enzyme activation step for improved PCR robustness
- Amplify more DNA with less enzyme per reaction
–
–
– Amplifiera mer DNA med mindre enzym per reaktion
Tillgängligt för OEM: Till skillnad från Platinum™Taq DNA Polymerase, en anpassad version av Platinum™Tfi DNA-polymeras kan göras tillgängligt för återförsäljning som en del av ett PCR-kit för grundforskning, diagnostik eller andra tillämpade områden. Vänligen kontakta en Invitrogen representant för mer information.
Tillämpningar: Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar.
Enhetsdefinition: En enhet av Platinum™Tfi DNA-polymeras inkorporerar 10 nmol deoxiribonukleotid i DNA på 30 minuter vid °74 C.
Innehåll:Platinum™Tfi DNA Polymerase levereras med en magnesiumfri 5X Platinum™Tfi -reaktionsbuffert och en separat flaska 50 mM MgCl2 .
Innehåll och lagring:
Platinum™Tfi DNA Polymerase levereras med 5X Platinum™Tfi -reaktionsbuffert och 50 mM magnesiumklorid. Förvaras vid -°20 C (icke frostfritt).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | Tfi DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Exonukleasaktivitet | 5' - 3' |
| Produktlinje | Platina |
| Kvantitet | 500 st |
| Frakt skick | Torr is |
| Trohet (mot Taq) | 1 X |
| Hot Start | Inbyggd varmstart |
| Visa mer |