Läs mer
Platina(II) 2,4-pentanedionat, Pt 48,0% min
Produktkod. 11396038
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396038 5 g 5g
11306048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010526.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393,30 g/mol
Används för fotoaktiverade hydrosilyleringsreaktioner mellan vinyl- och silangrupper; vid avsättning av platinametall och vid framställning av platinananorör. Prekursor för FePt supergitter magnetiska nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15170-57-7
Molekylformel C10H14O4Pt
Molekylvikt (g/mol) 393.30
MDL-nummer MFCD00000028
InChI-nyckel KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonym platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
LEDER [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(II) 2, 4-pentanedionate
Smältpunkt 250 °C till 252 °C
Namnnotering Pt 48,0 % min.
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Mycket löslig i kloroform; olösliga i vatten
IUPAC-namn (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on; platina
Formel vikt 393.31
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.