Läs mer
Platina(II) 2,4-pentandionat, Pt 48,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407705
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11306048
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010526.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Används för fotoaktiverade hydrosilyleringsreaktioner mellan vinyl- och silangrupper; vid avsättning av platinametall och vid framställning av platinananorör. Prekursor för FePt supergitter magnetiska nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15170-57-7
Molekylformel C10H14O4Pt
Molekylvikt (g/mol) 393.30
MDL-nummer MFCD00000028
InChI-nyckel KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonym platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
LEDER [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(II) 2, 4-pentanedionate
Smältpunkt 250°C to 252°C
Namnnotering Pt 48.0% min.
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Very soluble in chloroform; insoluble in water
IUPAC-namn platina(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vikt 393.31
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.