Läs mer
Platinum(II) Acetylacetonate (50% Pt), Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Platinum(II) Acetylacetonate (50% Pt) |
| Smältpunkt | 250°C to 252°C |
| CAS | 15170-57-7 |
| Kvantitet | 1 g |
| MDL-nummer | MFCD00000028 |
| Synonym | Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), Platinum bis(acetylacetonate), Bis(acetylacetonato) platinum, Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt) |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.29 |
| Kvalitet | Research |