Läs mer
Platina(II) acetylacetonat, 98 %
Produktkod. 10652043 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10652043 5 g Glasflaska 5g
10561882 1 g Glasflaska 1g
11974361 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10652043 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369350050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15170-57-7
Molekylformel C10H14O4Pt
Molekylvikt (g/mol) 393.30
MDL-nummer MFCD00000028
InChI-nyckel KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonym platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
IUPAC-namn (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on; platina
LEDER [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(II) acetylacetonate
Smältpunkt 250,0 °C till 252,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (tidigare PT)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3COCH=C(CH3)O]2Pt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olösliga i etanol, dietyleter; lösliga i aceton, toluen, utspädda syror
Sublimeringspunkt 170 °C
Formel vikt 393.31
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Platinum(II) acetylacetonate
Signalord
  • Varning
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.