Läs mer
Platina(II)acetylacetonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11974361 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11974361 25 g Glasflaska 25g
10561882 1 g Glasflaska 1g
10652043 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11974361 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369350250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15170-57-7
Molekylformel C10H14O4Pt
Molekylvikt (g/mol) 393.30
MDL-nummer MFCD00000028
InChI-nyckel KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonym platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
IUPAC-namn (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on; platina
LEDER [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(II) acetylacetonate
Smältpunkt 250.0°C to 252.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (ex Pt)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3COCH=C(CH3)O]2Pt
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, diethyl ether;, soluble in acetone, toluene, diluted acids
Sublimeringspunkt 170 °C
Formel vikt 393.31
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Platinum(II) acetylacetonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.