Läs mer
Platinum(II) bromide, 99.9% (metals basis), Pt 54.5% min
Produktkod. 11316558
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316558 5 g 5g
11306558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012172.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13455-12-4 | Br2Pt | 354.89 g/mol
Platina(II)bromid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13455-12-4
Molekylformel Br2Pt
Molekylvikt (g/mol) 354.89
MDL-nummer MFCD00011180
InChI-nyckel KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
Synonym platinum ii bromide, platinum bromide, platinum bromide ptbr2, platinum dibromide, ptbr2, acmc-1c2hr, platinum bromide, ptbr2
PubChem CID 83486
IUPAC-namn dibromplatina
LEDER [Br-].[Br-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(II) bromide
Smältpunkt 250°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 354.91
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 54.5% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.