Läs mer
Platinum(II) Chloride (73% Pt), Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15841841
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15841841 500 mg 500mg
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15841841 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8245660500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Platinum(II) Chloride (73% Pt)
Smältpunkt 581°C (Decomposes)
CAS 10025-65-7
Kvantitet 500 mg
Densitet 6.1 g/cm3
MDL-nummer MFCD00011181
Synonym Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride, Platinum(II) chloride (73% Pt)
Molekylvikt (g/mol) 265.98