Läs mer
Platinum(II) chloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31030962
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
25g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31030962 100 mg 100mg
31017517 1 g -
31016598 10 g -
31016354 5 g -
31022542 250 mg -
31014431 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 31030962 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD148382100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material Platinum(II) chloride
CAS 10025-65-7
Kvantitet 100 mg
Molekylformel Cl2Pt
MDL-nummer MFCD00011181
LEDER [Pt+2].[Cl-].[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 265.98
Procent renhet 98%