Läs mer
Platina(II)klorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11487867
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487867 1 g 1g
11497867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16549.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platina(II)klorid används som katalysator för en mängd olika CC-bindnings-, CO-bindnings- och CN-bindningsreaktioner. Det fungerar som en prekursor för att framställa andra platinaföreningar såsom cisplatin och diklor(cyklookta-1,5-dien)platina(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Platina(II)klorid används som katalysator för en mängd olika CC-bindnings-, CO-bindnings- och CN-bindningsreaktioner. Det fungerar som en prekursor för att framställa andra platinaföreningar såsom cisplatin och diklor(cyklookta-1,5-dien)platina(II).
Löslighet
Löslig i ammoniak och saltsyra. Olösligt i vatten, alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-65-7
Molekylformel Cl2Pt
Molekylvikt (g/mol) 265.98
MDL-nummer MFCD00011181
InChI-nyckel CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn platina(2+)-diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(II) chloride
Smältpunkt 581°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Linjär formel PtCl2
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,7528
Löslighetsinformation Soluble in ammonia and hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vikt 266
Procent renhet 98%
Densitet 5.87
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.