Läs mer
Platina(II)klorid, 99,9% (metallbas), Pt 73% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048623
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11311688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011044.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platina(II)klorid används som katalysator för en mängd olika CC-bindnings-, CO-bindnings- och CN-bindningsreaktioner. Det fungerar som en prekursor för att framställa andra platinaföreningar såsom cisplatin och diklor(cyklookta-1,5-dien)platina(II). Det är ett välkänt kemoterapiläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-65-7
Molekylformel Cl2Pt
Molekylvikt (g/mol) 265.98
MDL-nummer MFCD00011181
InChI-nyckel CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn platina(2+)-diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(II) chloride
Smältpunkt 581°C (decomposition)
Färg Brun-grön
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel PtCl2
UN-nummer UN3261
Merck Index 14,7528
Löslighetsinformation Soluble in ammonia and hydrochloric acid; Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vikt 266
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 73% min.
Densitet 5.87 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Platinum(II) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Platinous chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.