Läs mer
Platinum(II) chloride, Premion™, 99.99+% (metals basis), Pt 73% min
Produktkod. p-7058712
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11334748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043090.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platina(II)klorid används som katalysator för en mängd olika CC-bindnings-, CO-bindnings- och CN-bindningsreaktioner. Det fungerar som en prekursor för att framställa andra platinaföreningar såsom cisplatin och diklor(cyklookta-1,5-dien)platina(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-65-7
Molekylformel Cl2Pt
Molekylvikt (g/mol) 265.98
MDL-nummer MFCD00011181
InChI-nyckel CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn platina(2+)-diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum (II) chloride
Smältpunkt 581°C (decomposition)
Färg Brun-grön
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel PtCl2
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,7528
Löslighetsinformation Soluble in ammoniaband hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vikt 266
Procent renhet ≥99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 73% min
Densitet 5.87 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.