Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start PCR Master Mixes (2X)
Produktkod. 15809854
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Färg:
Färglös
Klart
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
50 reaktioner
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Färg Förpackningsstorlek
15809854 1000 reaktioner Färglös 1000 reaktioner
15929082 20 reaktioner Klart Varje
15815066 50 reaktioner Klart 50 reaktioner
15933592 200 reaktioner Klart Varje
15939082 1000 reaktioner Klart Varje
15889844 50 reaktioner Färglös 50 reaktioner
15899844 200 reaktioner Färglös -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15809854 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 14000014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16240.00 SEK
    14128.65 SEK / 1000 reaktioner
    Save 2111.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
2x12,5 mL Platinum II PCR Master Mix (2X), 12,5 mL Platinum GC Enhancer, 2x12,5 mL vatten, nukleasfri
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) erbjuder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras förblandat med Platinum II PCR-buffert och dNTP:er för bekväm PCR-inställning.
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), tillgänglig i färglösa och gröna format, erbjuder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras förblandat med Platinum II PCR-buffert och dNTP:er för bekväm PCR-inställning. Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstruerad Taq DNA-polymeras och ledande hot-start-teknologi. Denna mastermix är försedd med den valfria Platinum GC Enhancer för specifik amplifiering och förbättrad avkastning av GC-rika mål.
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix innehåller också två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Funktioner
  • Innovativ buffert möjliggör universell glödgningstemperatur genom att isostabilisera primer-mall-duplexstrukturer
  • Konstruerad Taq DNA-polymeras ger snabb cykling och resistens mot vanliga inhibitorer
  • Hot-start-teknik möjliggör överlägsen specificitet, känslighet och utbyte och möjliggör rumstemperaturreaktionsinställning
  • Grön PCR-buffert minskar pipetteringsfel med direkt gelladdning
Användningsområden
  • Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar
  • Amplifiering och förbättrat utbyte av GC-rika mål
  • RT-PCR
  • Genotypsbestämning
  • PCR med hög genomströmning
Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är en konstruerad Taq DNA-polymeras som visar ökad resistens mot reaktionshämmare som härrör från provmaterial eller DNA-reningssteg. Polymeraset har en högre DNA-synteshastighet och levererar PCR-resultat mer än två gånger snabbare än andra Taq DNA-polymeraser. Proprietär PlatinumTaq antikroppar blockerar polymerasaktivitet vid rumstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget vid 94 °C. Denna automatiska varmstart ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som reaktionssammansättningen tillåts vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen av Platinum II PCR-bufferten är glödgningstemperaturen 60 °C för de flesta primerpar som utformats enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar –primermallens duplexstabilitet under hybridiseringssteget och bidrar till ökad specificitet utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar. Med Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) kan olika PCR-analyser cyklas tillsammans med samma protokoll med universell primer-annealingstemperatur och förlängningssteget väljs för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Anteckningar
  • För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderas färglöst format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •Platinum II PCR Master Mix (2X), 2 x 12,5 ml
• Platinum GC Enhancer, 12,5 ml
• Nukleasfritt vatten, 2 x 12,5 mL Förvaras
vid -20 °C i en icke-frostfri frys.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
Produkttyp Hot Start PCR Master Mix
Kvantitet 1000 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA
Färg Färglös
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.