Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start PCR Master Mixes (2X)
Beskrivning
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), tillgänglig i färglösa och gröna format, erbjuder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras förblandat med Platinum II PCR-buffert och dNTP:er för bekväm PCR-inställning. Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstruerad Taq DNA-polymeras och ledande hot-start-teknologi. Denna mastermix är försedd med den valfria Platinum GC Enhancer för specifik amplifiering och förbättrad avkastning av GC-rika mål.
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix innehåller också två spårningsfärger för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Funktioner
- Innovativ buffert möjliggör universell glödgningstemperatur genom att isostabilisera primer-mall-duplexstrukturer
- Konstruerat Taq DNA-polymeras ger snabb cykling och resistens mot vanliga inhibitorer
- Hotstart-teknik möjliggör överlägsen specificitet, känslighet och avkastning samt möjliggör rumstemperatur-reaktionsinställningar
- Green PCR-buffert minskar pipetteringsfel med direkt gelbelastning
Användningsområden:
- Genotypning och allelscreening
- Förstärkning från låg-input eller lågkvalitativt DNA
- GC-rik och AT-rik PCR
- Generering av Sanger-sekvensmallar
- Bredspektrums-mikrobiell/16S-förstärkning
- Snabb och höggenomströmmnings-PCR
- Multiplex-målförstärkning
- Amplifiering av utmanande genomiska mål
- Koloni-PCR och klonscreening
- qPCR-baserad patogendetektion och kvantifiering
Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras är en konstruerad Taq DNA-polymeras som visar ökat motstånd mot reaktionshämmare som härstammar från provmaterial eller DNA-reningssteg. Polymeraset har en högre DNA-synteshastighet och levererar PCR-resultat mer än dubbelt så snabbare som andra Taq DNA-polymeraser. Proprietära platinaantikroppar Taq blockerar polymerasaktiviteten vid omgivningstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget vid 94 °C. Denna automatiska hetstart ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som den möjliggör reaktionsmontering vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen hos Platinum II PCR-bufferten är anlöpningstemperaturen 60 °C för de flesta primerpar som är designade enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primermallens –duplexstabilitet under glödgningssteget och bidrar till ökad specificitet utan behov av att optimera anlöpningstemperaturen för varje primerpar. Med Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) kan olika PCR-tester cyklas tillsammans med samma protokoll med universell primerannealingtemperatur och utvidgningssteget valt för det längsta fragmentet som ska förstärkas.
Anteckningar
- För tillämpningar som kräver PCR-produktanalys genom absorbans- eller fluorescensexcitation rekommenderas färglöst format.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •Platinum II Green PCR Master Mix (2X), 1,25 ml • Platinum GC Enhancer, 1,25 ml • Nukleasfritt vatten, 1,25 mL Förvaras vid -20 °C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | PlatinumTM II Taq Hot-Start DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| Produkttyp | Hot Start PCR Master Mix |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Visa mer |
Endast för forskning.