Beskrivning
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), tillgänglig i färglösa och gröna format, erbjuder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras förblandat med Platinum II PCR-buffert och dNTP:er för bekväm PCR-inställning. Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstruerad Taq DNA-polymeras och ledande hot-start-teknologi. Denna mastermix är försedd med den valfria Platinum GC Enhancer för specifik amplifiering och förbättrad avkastning av GC-rika mål.
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix innehåller också två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Funktioner
- Innovativ buffert möjliggör universell glödgningstemperatur genom att isostabilisera primer-mall-duplexstrukturer
- Konstruerad Taq DNA-polymeras ger snabb cykling och resistens mot vanliga inhibitorer
- Hot-start-teknik möjliggör överlägsen specificitet, känslighet och utbyte och möjliggör rumstemperaturreaktionsinställning
- Grön PCR-buffert minskar pipetteringsfel med direkt gelladdning
Användningsområden
- Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar
- Amplifiering och förbättrat utbyte av GC-rika mål
- RT-PCR
- Genotypsbestämning
- PCR med hög genomströmning
Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är en konstruerad Taq DNA-polymeras som visar ökad resistens mot reaktionshämmare som härrör från provmaterial eller DNA-reningssteg. Polymeraset har en högre DNA-synteshastighet och levererar PCR-resultat mer än två gånger snabbare än andra Taq DNA-polymeraser. Proprietär PlatinumTaq antikroppar blockerar polymerasaktivitet vid rumstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget vid 94 °C. Denna automatiska varmstart ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som reaktionssammansättningen tillåts vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen av Platinum II PCR-bufferten är glödgningstemperaturen 60 °C för de flesta primerpar som utformats enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar –primermallens duplexstabilitet under hybridiseringssteget och bidrar till ökad specificitet utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar. Med Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) kan olika PCR-analyser cyklas tillsammans med samma protokoll med universell primer-annealingstemperatur och förlängningssteget väljs för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Anteckningar
- För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderas färglöst format.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •Platinum II Green PCR Master Mix (2X), 4 x 1,25 ml • Platinum GC Enhancer, 2 x 1,25 ml • Nukleasfritt vatten, 4 x 1,25 mL Förvaras vid -20 °C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | PlatinumTM II Taq Hot-Start DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| Produkttyp | Hot Start PCR Master Mix |
| Kvantitet | 200 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Visa mer |
Endast för forskning.