Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start PCR Master Mixes (2X)
Produktkod. 15939082
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Färg:
Färglös
Klart
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
50 reaktioner
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Färg Förpackningsstorlek
15939082 1000 reaktioner Klart Varje
15929082 20 reaktioner Klart Varje
15815066 50 reaktioner Klart 50 reaktioner
15933592 200 reaktioner Klart Varje
15889844 50 reaktioner Färglös 50 reaktioner
15809854 1000 reaktioner Färglös 1000 reaktioner
15899844 200 reaktioner Färglös -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15939082 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 14001014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16160.00 SEK
    14059.65 SEK / 1000 reaktioner
    Save 2100.35 SEK
    12% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) erbjuder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras förblandat med Platinum II PCR-buffert och dNTP:er för bekväm PCR-inställning.
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), tillgänglig i färglösa och gröna format, erbjuder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras förblandat med Platinum II PCR-buffert och dNTP:er för bekväm PCR-inställning. Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstruerad Taq DNA-polymeras och ledande hot-start-teknologi. Denna mastermix är försedd med den valfria Platinum GC Enhancer för specifik amplifiering och förbättrad avkastning av GC-rika mål.
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix innehåller också två spårningsfärger för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Funktioner
  • Innovativ buffert möjliggör universell glödgningstemperatur genom att isostabilisera primer-mall-duplexstrukturer
  • Konstruerat Taq DNA-polymeras ger snabb cykling och resistens mot vanliga inhibitorer
  • Hotstart-teknik möjliggör överlägsen specificitet, känslighet och avkastning samt möjliggör rumstemperatur-reaktionsinställningar
  • Green PCR-buffert minskar pipetteringsfel med direkt gelbelastning
Användningsområden:
  • Genotypning och allelscreening
  • Förstärkning från låg-input eller lågkvalitativt DNA
  • GC-rik och AT-rik PCR
  • Generering av Sanger-sekvensmallar
  • Bredspektrums-mikrobiell/16S-förstärkning
  • Snabb och höggenomströmmnings-PCR
  • Multiplex-målförstärkning
  • Amplifiering av utmanande genomiska mål
  • Koloni-PCR och klonscreening
  • qPCR-baserad patogendetektion och kvantifiering
Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras är en konstruerad Taq DNA-polymeras som visar ökat motstånd mot reaktionshämmare som härstammar från provmaterial eller DNA-reningssteg. Polymeraset har en högre DNA-synteshastighet och levererar PCR-resultat mer än dubbelt så snabbare som andra Taq DNA-polymeraser. Proprietära platinaantikroppar Taq blockerar polymerasaktiviteten vid omgivningstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget vid 94 °C. Denna automatiska hetstart ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som den möjliggör reaktionsmontering vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen hos Platinum II PCR-bufferten är anlöpningstemperaturen 60 °C för de flesta primerpar som är designade enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primermallens –duplexstabilitet under glödgningssteget och bidrar till ökad specificitet utan behov av att optimera anlöpningstemperaturen för varje primerpar. Med Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) kan olika PCR-tester cyklas tillsammans med samma protokoll med universell primerannealingtemperatur och utvidgningssteget valt för det längsta fragmentet som ska förstärkas.
Anteckningar
  • För tillämpningar som kräver PCR-produktanalys genom absorbans- eller fluorescensexcitation rekommenderas färglöst format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •Platinum II Green PCR Master Mix (2X), 2 x 12,5 mL
• Platinum GC Enhancer, 12,5 ml
• Nukleasfritt vatten, 2 x 12,5 mL Förvaras
vid -20 °C i en icke-frostfri frys.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
Produkttyp Hot Start PCR Master Mix
Kvantitet 1000 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA
Färg Klart
Show More Show Less
Endast för forskning.