Läs mer
Platina(II)jodid, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Pt 43,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11376548
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376548 5 g 5g
11356548 0.25 g 0.25g
11366548 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012170.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-39-8 | I2Pt | 448.89 g/mol
Platina(II)jodid används i läkemedel och medicinska tillämpningar. Det används också för att bilda cis- och transkomplex med propan-1-amin. Det används i den katalytiska hydratiseringsreaktionen av alkyner såsom 2-hexyn, 4-metyl-2-pentyn och 4,4-dimetyl-2-pentyn. Det används också vid framställning av dijod(2,9-dimetyl-1,10-fenantrolin)platina(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-39-8
Molekylformel I2Pt
Molekylvikt (g/mol) 448.89
MDL-nummer MFCD00011183
InChI-nyckel ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Synonym platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin
IUPAC-namn platina(2+)dijodid
LEDER [I-].[I-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(II) iodide
Smältpunkt 325°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water,alkali iodides.
Formel vikt 448.9
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.0% min.
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.