Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start DNA-polymeras
Produktkod. 15825066
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
2500 reaktioner
4 x 2500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15825066 100 reaktioner 100 reaktioner
15949082 25 reaktioner Varje
15826325 100 reaktioner Varje
15836325 500 reaktioner 500 reaktioner
15846325 2500 reaktioner Varje
17126098 4 x 2500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15825066 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 14966001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
40μ L Platinum II Taq HS DNA-polymeras, 1,25 mL 5X Platinum II PCR-buffert, 1,25 mL Platinum GC Enhancer
Invitrogen Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstruerad Taq DNA-polymeras och överlägsen hot-start-teknik.
Funktioner hos Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras inkluderar:
  • Innovativ buffert —möjliggör universell glödgningstemperatur genom att isostabilisera primer-mall-duplexstrukturer
  • Konstruerad Taq DNA-polymeras —ger snabb cykling och resistens mot vanliga inhibitorer
  • Platinum hot-start-teknik —möjliggör överlägsen specificitet, känslighet och avkastning; möjliggör rumstemperaturreaktionsinställning
Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är en konstruerad Taq DNA-polymeras som visar ökad resistens mot reaktionshämmare som härrör från provmaterial eller DNA-reningssteg. Polymeraset har en högre DNA-synteshastighet och levererar PCR-resultat mer än två gånger snabbare än andra Taq DNA-polymeraser. Proprietär Platinum Taq antikroppar blockerar polymerasaktivitet vid rumstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget vid 94 °C. Denna automatiska ''varmstart'' ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som reaktionssammansättningen tillåts vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen av Platinum II PCR-bufferten är glödgningstemperaturen 60 °C för de flesta primerpar som utformats enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar –primermallens duplexstabilitet under hybridiseringssteget och bidrar till ökad specificitet utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar. Med Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase, olika PCR-analyser kan cyklas tillsammans med samma protokoll med universell primer-annealingstemperatur och förlängningssteget väljs för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras är försedd med den valfria Platinum GC Enhancer för specifik amplifiering och förbättrat utbyte av GC-rika mål.
Använd Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras för amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar, såväl som i RT-PCR, i tillämpningar som genotypning, PCR med hög genomströmning eller med prover av suboptimal renhet.
För ökad bekvämlighet erbjuder vi Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (kat. nr. 14000012), där Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras tillhandahålls i en bruksfärdig blandning med Platinum II PCR-buffert och dNTP, vilket minskar antalet pipetteringssteg under PCR-reaktionsinställningen. Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X) är också tillgänglig, som dessutom innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler, vilket ytterligare effektiviserar PCR-arbetsflödet från installation till slutlig analys av resultatet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •Platina IITaq HS DNA-polymeras, 40μ L
• 5X Platinum II PCR-buffert, 1,25 ml
• Platinum GC Enhancer, 1,25 mL
Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
Produkttyp Hot Start DNA-polymeras
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Rumstempererad eller våtis
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA